Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Acetamido-2',3-dimethylazobenzene ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4'-o-Tolylazo-o-acetotoluidine, N-Acetyl-o-aminoazotoluene, o-Acetamidoazotoluene

A0073-25G
TCIAA0073-25GEA 77 EUR InStock
TCIAA0073-25G
4-Acetamido-2',3-dimethylazobenzene ≥98.0% (par HPLC)
4-Acetamido-2',3-dimethylazobenzene


Formule: C₁₆H₁₇N₃O
MW: 267,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059332
Numéro CAS: 588-23-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité