Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de N-acétylsulfanilyle ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Acetylsulphanilyl chloride

A0074-25G
TCIAA0074-25GEA 135 EUR InStock
TCIAA0074-25G
Chlorure de N-acétylsulfanilyle ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de N-acétylsulfanilyle


Formule: C₈H₈ClNO₃S
MW: 233,68 g/mol
Point d'ébullition: 416 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146 °C
Numéro MDL: MFCD00007442
Numéro CAS: 121-60-8
EINECS: 204-485-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,00103
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eac7c4e65193d320d504e16f02ade2a165cc52dc&vid=eac7c4e65193d320d504e16f02ade2a165cc52dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité