Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure d'acétylcholine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

A0083-25G
TCIAA0083-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAA0083-25G
Bromure d'acétylcholine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure d'acétylcholine


Formule: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Br
Point de fusion: 142…145 °C
Densité: 1,467 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011814
Numéro CAS: 66-23-9
EINECS: 200-622-4
Merck Index: 14,00086
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7152e838df3849102b7d5d221fb08ed267dd61e9&vid=7152e838df3849102b7d5d221fb08ed267dd61e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 147.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité