Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure d'acétylcholine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

A0085-25G
TCIAA0085-25GEA 171 EUR InStock
TCIAA0085-25G
Iodure d'acétylcholine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Iodure d'acétylcholine


Formule: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 273,11 g/mol
Point de fusion: 163…165 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011815
Numéro CAS: 2260-50-6
EINECS: 218-862-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62f81a8de811d46a8d4db83cfd76c9f4de7d818b&vid=62f81a8de811d46a8d4db83cfd76c9f4de7d818b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité