Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Acetyl-3,5-diiodo-L-tyrosine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Acetyl-3,5-diiodotyrosine 2-(Acetylamino)-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid, N-Acetyl-3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate, Ac-Tyr(3,5-DiI)-OH, (S)-2-Acetamido-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid

A0087-100MG
TCIAA0087-100MGEA 19.8 EUR InStock
TCIAA0087-100MG
N-Acetyl-3,5-diiodo-L-tyrosine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
N-Acetyl-3,5-diiodo-L-tyrosine


Formule: C₁₁H₁₁I₂NO₄
MW: 475,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020004
Numéro CAS: 1027-28-7
EINECS: 213-837-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +31.0 to +35.0 deg (C=1, EtOH)
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité