Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-Acetylphthalimide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Acetylisoindoline-1,3-dione

A0108-25G
TCIAA0108-25GEA 99 EUR InStock
TCIAA0108-25G
N-Acetylphthalimide ≥98.0% (sur base azote total)
N-Acetylphthalimide


Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023054
Numéro CAS: 1971-49-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité