Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Sulfamoylacétanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N4-Acetylsulphanilamide, 4-Acetamidobenzenesulphonamide

A0115-25G
TCIAA0115-25GEA 112 EUR InStock
TCIAA0115-25G
4'-Sulfamoylacétanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Acetylsulphanilamide


Formule: C₈H₁₀N₂O₃S
MW: 214,2416 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035784
Numéro CAS: 121-61-9
EINECS: 204-486-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8d8e23b4ee342eee603e772d0c672e42d446670&vid=a8d8e23b4ee342eee603e772d0c672e42d446670&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité