Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Acetyl-L-tryptophan ethyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ac-Trp-OEt, Ethyl acetyl-L-tryptophanate

A0122-1G
TCIAA0122-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAA0122-1G
N-Acetyl-L-tryptophan ethyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Acetyl-L-tryptophan ethyl ester


Formule: C₁₅H₁₈N₂O₃
MW: 274,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005643
Numéro CAS: 2382-80-1
EINECS: 219-190-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 111.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +8.0 deg (C=2, EtOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité