Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Acétyl-DL-Valine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

A0125-25G
TCIAA0125-25GEA 102 EUR InStock
TCIAA0125-25G
N-Acétyl-DL-Valine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Acétyl-DL-Valine


Formule: C₇H₁₃NO₃
Numéro MDL: MFCD00066065
Numéro CAS: 3067-19-4
EINECS: 221-321-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac2fab09e2ee306534807e33f37393efd1b3211c&vid=ac2fab09e2ee306534807e33f37393efd1b3211c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité