Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure d'acridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acridine hydrochloride

A0131-5G
TCIAA0131-5GEA 123 EUR InStock
TCIAA0131-5G
Chlorure d'acridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acridinium chloride


Formule: C₁₃H₁₀ClN
MW: 215,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035149
Numéro CAS: 17784-47-3
EINECS: 241-762-6
Merck Index: 14,00122
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water max. 14.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité