Acriflavine ≥70% (par HPLC) (mixture of 3,6-Diamino-10-methylacridinium Chloride and 3,6-Diaminoacridine)
Fournisseur: TCI
Attention
A0134-25G
TCIAA0134-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAA0134-25G
Acriflavine ≥70% (par HPLC) (mixture of 3,6-Diamino-10-methylacridinium Chloride and 3,6-Diaminoacridine)
Acriflavine
Formule: C₂₇H₂₅ClN₆
Numéro MDL: MFCD00064307
Numéro CAS: 8048-52-0
Merck Index: 14,00123
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 70.0 % (as Acriflavine)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité