6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethodin, 7-Ethoxyacridine-3,9-diamine 2-hydroxypropanoate hydrate, Ethacridine lactate salt, Acrinol Monohydrate
A0136-25G
TCIAA0136-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAA0136-25G
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate
Formule: C₁₈H₂₃N₃O₅
MW: 361,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149646
Numéro CAS: 6402-23-9
Merck Index: 14,03716
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water 4.0 to 6.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité