Acrylamide polymer, M.W. 400000-800000 10% dans l'eau (containing small amounts of formalin as fungicide)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Propenamide Homopolymer, poly(1-carbamoylethylene), Polyacrylamide
A0140-500G
TCIAA0140-500GEA 129 EUR InStock
TCIAA0140-500G
Acrylamide polymer, M.W. 400000-800000 10% dans l'eau (containing small amounts of formalin as fungicide)
Acrylamide polymer
Formule: (CH₂:CHCONH₂)n
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00084392
Numéro CAS: 9003-05-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Molecular weight 400,000 to 800,000
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité