Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Adrenaline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

A0173-1G
TCIAA0173-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAA0173-1G
L-Adrenaline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L-Adrenaline


Formule: C₉H₁₃NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002204
Numéro CAS: 51-43-4
EINECS: 200-098-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03619
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -49.0 to -53.0 deg (C=4, 1mol/L HCl)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité