Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Alanyl-DL-valine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: H-DL-Ala-DL-Val-OH, 2-(2-Aminopropanamido)-3-methylbutanoic acid, DL-Alanyl-DL-valine

A0192-100MG
TCIAA0192-100MGEA 71.5 EUR InStock
TCIAA0192-100MG
DL-Alanyl-DL-valine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Alanyl-DL-valine


Formule: C₈H₁₆N₂O₃
MW: 188,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038163
Numéro CAS: 1999-46-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité