Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Alloxan monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyrimidine-2,4,5,6(1H,3H)-tetraone hydrate

A0216-25G
TCIAA0216-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAA0216-25G
Alloxan monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Alloxan monohydrate


Formule: C₄H₄N₂O₅
MW: 160,09 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006031
Numéro CAS: 2244-11-3
Merck Index: 14,00282
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 10.5 to 12.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité