Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alloxantin dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

A0225-1G
TCIAA0225-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAA0225-1G
Alloxantin dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Alloxantin dihydrate


Formule: C₈H₆N₄O₈·2H₂O
MW: 286,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150665
Numéro CAS: 6011-27-4
EINECS: 200-947-1
Merck Index: 14,00283
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (as Dihydrate)
Drying loss 9.0 to 13.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité