Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Butyle acétate ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie

Fournisseur: TCI
Attention

A0228-500ML
TCIAA0228-500MLEA 56.1 EUR InStock
TCIAA0228-500ML
n-Butyle acétate ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie
n-Butyle acétate


Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 126°C
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009445
Numéro CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
ONU: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1326c53753bc09b081f43a9e3ef32314f05439b1&vid=d87afc796696db6495557b13c89082603d08ca32&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (254nm) max. 1.000
Absorbance (260nm) max. 0.300
Absorbance (270nm) max. 0.080

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité