Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)thiourea

A0230-25G
TCIAA0230-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0230-25G
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea ≥98.0% (sur base azote total)
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea


Formule: C₆H₁₂N₂OS
MW: 160,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002838
Numéro CAS: 105-81-7
EINECS: 203-334-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité