Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Allylurée ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Allylurea

A0237-25G
TCIAA0237-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAA0237-25G
Allylurée ≥98.0% (sur base azote total)
Allylurée


Formule: C₄H₈N₂O
MW: 100,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007954
Numéro CAS: 557-11-9
EINECS: 209-157-1
Merck Index: 14,00298
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b3172f1a7b686f422d4fa5009bf9222c6e7f27d&vid=0b3172f1a7b686f422d4fa5009bf9222c6e7f27d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité