Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Aminoacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: m-Aminoacetophenone, 1-(3-Aminophenyl)ethanone

A0249-25G
TCIAA0249-25GEA 103 EUR InStock
TCIAA0249-25G
3'-Aminoacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3'-Aminoacetophenone


Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007796
Numéro CAS: 99-03-6
EINECS: 202-722-3
Merck Index: 14,00413
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d1e9afc553589400048d79a9be941dc6666c489&vid=7d1e9afc553589400048d79a9be941dc6666c489&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité