Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Bis(2-aminobenzal)ethylenediamine ≥97.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Aminobenzaldehyde-ethylene-diimine, Ethylenedinitrilobis(o-toluidine)

A0261-1G
TCIAA0261-1GEA 105 EUR InStock
TCIAA0261-1G
N,N'-Bis(2-aminobenzal)ethylenediamine ≥97.0% (sur base azote total)
N,N'-Bis(2-aminobenzal)ethylenediamine


Formule: C₁₆H₁₈N₄
MW: 266,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059854
Numéro CAS: 4408-47-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 180.0 to 185.0 deg-C
Solubility in hot Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité