Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate d'isopentyle ≥98.0% (par GC) pour spectrophotométrie

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester

A0264-100ML
TCIAA0264-100MLEA 46.2 EUR InStock
TCIAA0264-100ML
Acétate d'isopentyle ≥98.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Acétate d'isopentyle


Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008946
Numéro CAS: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
ONU: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=764f4f5d7d57e064b44b38d125ff76e4c49e6ab7&vid=221bda2b81602615c31dce7ef06cb38db2e4a057&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Absorbance (260nm) max. 0.500
Absorbance (270nm) max. 0.100
Absorbance (280nm) max. 0.050

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité