Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isobutamben (4-Aminobenzoate d'isobutyle) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Aminobenzoic acid isobutyl ester

A0272-25G
TCIAA0272-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAA0272-25G
Isobutamben (4-Aminobenzoate d'isobutyle) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Isobutamben (4-Aminobenzoate d'isobutyle)


Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00017110
Numéro CAS: 94-14-4
EINECS: 202-308-2
Merck Index: 14,05133
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2f3eebb7cd0c0ec2b1ff04f1642910ac7cd9a7f&vid=e2f3eebb7cd0c0ec2b1ff04f1642910ac7cd9a7f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité