Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Aminobenzoate d'isopropyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isopropyl 4-aminobenzoate

A0273-25G
TCIAA0273-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAA0273-25G
4-Aminobenzoate d'isopropyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Aminobenzoate d'isopropyle


Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017108
Numéro CAS: 18144-43-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cea95244feae32c4448316a899a2c7b76c309359&vid=cea95244feae32c4448316a899a2c7b76c309359&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité