Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Risocaine (4-Aminobenzoate de propyle) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Propyl 4-aminobenzoate

A0274-25G
TCIAA0274-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAA0274-25G
Risocaine (4-Aminobenzoate de propyle) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Risocaine (4-Aminobenzoate de propyle)


Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017111
Numéro CAS: 94-12-2
EINECS: 202-306-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7003354f8ccee46943f509c3c83a3a1fc8356f2&vid=e7003354f8ccee46943f509c3c83a3a1fc8356f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité