Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Acide 2-aminobutyrique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

A0280-25G
TCIAA0280-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAA0280-25G
(±)-Acide 2-aminobutyrique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
(±)-Acide 2-aminobutyrique


Formule: C₄H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00008093
Numéro CAS: 2835-81-6
EINECS: 220-616-5
Merck Index: 14,00428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9cbed161ad0df61e5b1152c193969c985a21f2&vid=3f9cbed161ad0df61e5b1152c193969c985a21f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité