Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-m-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A0288-25G
TCIAA0288-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAA0288-25G
4-Amino-m-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-m-crésol


Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 177…179 °C
Numéro MDL: MFCD00007871
Numéro CAS: 2835-99-6
EINECS: 220-621-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50c7e9254d1603939b939144e1b984d1a88be650&vid=50c7e9254d1603939b939144e1b984d1a88be650&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité