Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-(diethylamino)toluene monohydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(Diethylamino)-o-toluidine Monohydrochloride, 2-Amino-5-(diethylamino)toluene Monohydrochloride, 2-Methyl-4-(diethylamino)aniline Monohydrochloride 4-(Diethylamino)-o-toluidine Monohydrochloride, 2-Amino-5-(diethylamino)toluene hydrochloride, 2-Methyl-4-(diethylamino)aniline Monohydrochloride

A0289-25G
TCIAA0289-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAA0289-25G
2-Amino-5-(diethylamino)toluene monohydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-5-(diethylamino)toluene monohydrochloride


Formule: C₁₁H₁₈N₂
MW: 214,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035466
Numéro CAS: 2051-79-8
EINECS: 218-130-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité