Acétonitrile ≥99.5% (par GC) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI
Danger
A0293-100ML
TCIAA0293-100MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAA0293-100ML
Acétonitrile ≥99.5% (par GC) pour spectrophotométrie
Acetonitrile
Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 82°C
Point de fusion: –46°C
Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 10°C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 14,00070
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17ccd3003399e0d796645fb5d639c6f6303f4c2b&vid=4723fb886db2c2946d024d607222189657a7a2ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (210nm) max. 0.100
Absorbance (220nm) max. 0.020
Absorbance (230nm) max. 0.010
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité