Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A0294-5G
TCIAA0294-5GEA 160 EUR InStock
TCIAA0294-5G
Acridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acridine


Formule: C₁₃H₉N
Numéro MDL: MFCD00005025
Numéro CAS: 260-94-6
EINECS: 205-971-6
ONU: 2713
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00122
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=797218bc2dd75612babda00a657dbcda7fab7ef5&vid=797218bc2dd75612babda00a657dbcda7fab7ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité