Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Amino-4-hydroxyanthraquinone

A0314-5G
TCIAA0314-5GEA 293 EUR InStock
TCIAA0314-5G
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone ≥98.0% (sur base azote total)
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone


Formule: C₁₄H₉NO₃
MW: 239,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001223
Numéro CAS: 116-85-8
EINECS: 204-163-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5adde39b154f3826847c02173ec25d1ec30e8e6d&vid=5adde39b154f3826847c02173ec25d1ec30e8e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 218.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité