Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

m-Toluidine-4-sulphonic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

A0329-25G
TCIAA0329-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAA0329-25G
m-Toluidine-4-sulphonic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
m-Toluidine-4-sulphonic acid


Formule: C₇H₉NO₃S
Numéro MDL: MFCD00035774
Numéro CAS: 133-78-8
EINECS: 205-120-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53473d5889b57c049ee7588bd598784a4b3d6548&vid=53473d5889b57c049ee7588bd598784a4b3d6548&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité