Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide 4-aminonaphtalène-1-sulfonique ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid, 4-Amino-α-naphthalenesulphonic acid

A0344-25G
TCIAA0344-25GEA 121 EUR InStock
TCIAA0344-25G
Acide 4-aminonaphtalène-1-sulfonique ≥98.0% (par HPLC)
Acide 4-aminonaphtalène-1-sulfonique


Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,25 g/mol
Point d'ébullition: 434 °C (1013 hPa)
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004027
Numéro CAS: 84-86-6
EINECS: 201-567-9
Merck Index: 14,06403
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ed38ad1d7c9776788d497d6bffb5851c7c19749&vid=3ed38ad1d7c9776788d497d6bffb5851c7c19749&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité