Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-aminonaphtalène-1-sulfonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid, 5-Amino-α-naphthalenesulphonic acid

A0345-25G
TCIAA0345-25GEA 121 EUR InStock
TCIAA0345-25G
Acide 5-aminonaphtalène-1-sulfonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 5-aminonaphtalène-1-sulfonique


Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014315
Numéro CAS: 84-89-9
EINECS: 201-571-0
Merck Index: 14,06404
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b3582da522f86d7f07933d3386b961b046f4a09&vid=4b3582da522f86d7f07933d3386b961b046f4a09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Purple to Dark purple to Dark red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité