Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium-2-aminonaphthalene-1-sulphonate ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

A0352-5G
TCIAA0352-5GEA 22 EUR InStock
TCIAA0352-5G
Sodium-2-aminonaphthalene-1-sulphonate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Sodium-2-aminonaphthalene-1-sulphonate


Formule: C₁₀H₈NNaO₃S
Numéro MDL: MFCD00070484
Numéro CAS: 25293-52-1
EINECS: 246-793-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 10.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité