Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 8-aminonaphtalène-2-sulfonique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Naphthylamine-7-sulphonic acid, 1,7-Cleve's acid

A0356-25G
TCIAA0356-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAA0356-25G
Acide 8-aminonaphtalène-2-sulfonique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 8-aminonaphtalène-2-sulfonique


Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004032
Numéro CAS: 119-28-8
EINECS: 204-311-4
Merck Index: 14,02351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4059fabde434c0a43d15447326a3367b4a70a3b&vid=a4059fabde434c0a43d15447326a3367b4a70a3b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité