Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Amino-1-naphtol ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,1-ANL, 5-Aminonaphthalen-1-ol

A0358-1G
TCIAA0358-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAA0358-1G
5-Amino-1-naphtol ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Amino-1-naphthol


Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,184 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041826
Numéro CAS: 83-55-6
EINECS: 201-486-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03ef3f592a101b7af000e8fd8afa2e3b77c0d03e&vid=03ef3f592a101b7af000e8fd8afa2e3b77c0d03e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Purple to Dark purple to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité