Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Amino-2-naphtol ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Amino-7-naphthol

A0361-25G
TCIAA0361-25GEA 778 EUR InStock
TCIAA0361-25G
8-Amino-2-naphtol ≥98.0% (par HPLC)
8-Amino-2-naphthol


Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004031
Numéro CAS: 118-46-7
EINECS: 204-252-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c59827026308b079e3c8128f91418a80cd32f16&vid=1c59827026308b079e3c8128f91418a80cd32f16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité