Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Amino-4-naphtol chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-1-naphthol hydrochloride

A0366-5G
TCIAA0366-5GEA 114 EUR InStock
TCIAA0366-5G
1-Amino-4-naphtol chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC)
1-Amino-4-naphtol chlorhydrate


Formule: C₁₀H₁₀ClNO
MW: 195,65 g/mol
Point de fusion: 280°C
Numéro MDL: MFCD00012562
Numéro CAS: 5959-56-8
EINECS: 227-727-8
Merck Index: 14,00453
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a04b1982ea55c154bf2d711de65638018708d7bf&vid=a04b1982ea55c154bf2d711de65638018708d7bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité