Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

A0367-25G
TCIAA0367-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAA0367-25G
Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid


Formule: C₁₀H₉NO₄S
Point d'ébullition: 466 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼285 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004019
Numéro CAS: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 14,00454
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8632ba9c1f966bb4cbcf28fec567dd515c4c28aa&vid=8632ba9c1f966bb4cbcf28fec567dd515c4c28aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 3.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité