Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Amino-8-naphthol-4-sulphonic acid ≥90.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-5-hydroxy-1-naphthalenesulphonic Acid, S Acid

A0369-25G
TCIAA0369-25GEA 55 EUR InStock
TCIAA0369-25G
1-Amino-8-naphthol-4-sulphonic acid ≥90.0% (sur base azote total)
1-Amino-8-naphthol-4-sulphonic acid


Formule: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003992
Numéro CAS: 83-64-7
EINECS: 201-491-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84b41e958d713058c273101aa0f1ba24a0d1367f&vid=1c67a4f96a53d981a62ac43f0b7b1a402ae90887&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité