Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulphonic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: gamma acid, 7-Amino-1-naphthol-3-sulphonic acid, 2-Amino-8-naphthol-6-sulphonic acid

A0371-25G
TCIAA0371-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAA0371-25G
6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulphonic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulphonic acid


Formule: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003973
Numéro CAS: 90-51-7
EINECS: 202-000-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité