Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-amino-2-nitrobenzènesulfonique ≥94.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Amino-2-nitrobenzenesulphonic Acid

A0373-25G
TCIAA0373-25GEA 170 EUR InStock
TCIAA0373-25G
Acide 4-amino-2-nitrobenzènesulfonique ≥94.0% (par HPLC)
Acide 4-amino-2-nitrobenzènesulfonique


Formule: C₆H₆N₂O₅S
MW: 218,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059185
Numéro CAS: 712-24-3
EINECS: 211-920-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité