Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium-2-amino-5-nitrobenzenesulphonate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-nitrobenzenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium 2-amino-5-nitrobenzenesulphonate, Sodium 4-Nitroaniline-2-sulphonate, 4-Nitroaniline-2-sulphonic acid Sodium Salt

A0375-25G
TCIAA0375-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAA0375-25G
Sodium-2-amino-5-nitrobenzenesulphonate ≥98.0% (par HPLC)
Sodium-2-amino-5-nitrobenzenesulphonate


Formule: C₆H₆N₂O₅S
MW: 240,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068347
Numéro CAS: 30693-53-9
EINECS: 250-299-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 % (after drying) (calcd. on exclusive of Chloride)
Drying loss max. 30.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité