Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Aminophénol chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Aminophenol Hydrochloride

A0391-5G
TCIAA0391-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAA0391-5G
2-Aminophénol chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-Aminophenol hydrochloride


Formule: C₆H₇NO
MW: 145,59 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00035471
Numéro CAS: 51-19-4
Merck Index: 14,00461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e07f65216df188cbce714f5486e46b50755270a&vid=8e07f65216df188cbce714f5486e46b50755270a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité