Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (4-aminophényl)acétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A0393-25G
TCIAA0393-25GEA 102 EUR InStock
TCIAA0393-25G
Acide (4-aminophényl)acétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(4-Aminophenyl)acetic acid


Formule: (C₆H₄(NH₂))CH₂COOH
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199…202 °C
Numéro MDL: MFCD00007916
Numéro CAS: 1197-55-3
EINECS: 214-828-7
Merck Index: 13,00462
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b27be8934001ccdadf81a60ffed1caec9493e757&vid=b27be8934001ccdadf81a60ffed1caec9493e757&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité