Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonic acid disodium salt ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 8-Amino-1,3,6-naphthalenetrisulphonic acid disodium salt, Koch acid disodium salt, Amino H acid disodium salt, 1-Naphthylamine-3,6,8-trisulphonic acid disodium salt, Disodium 8-Amino-1,3,6-naphthalenetrisulphonate, ANTS, Disodium-8-amino-1,3,6-naphthalenetrisulphonate

A0398-500G
TCIAA0398-500GEA 406 EUR InStock
TCIAA0398-500G
8-Aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonic acid disodium salt ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
8-Aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonic acid disodium salt


Formule: C₁₀H₉NO₉S₃
MW: 427,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070572
Numéro CAS: 5398-34-5
EINECS: 226-431-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 4.0 to 15.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité