Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-2-Aminopimelic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: DL-2-Aminoheptanedioic acid, 2-Aminoheptanedioic acid

A0404-1G
TCIAA0404-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAA0404-1G
DL-2-Aminopimelic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-2-Aminopimelic acid


Formule: C₇H₁₃NO₄
MW: 175,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053314
Numéro CAS: 627-76-9
EINECS: 211-011-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité