Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Aminopropionitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: β-Aminopropionitrile, 3-Aminopropanenitrile

Stabilization: Stabilised with potassium carbonate

A0408-25ML
TCIAA0408-25MLEA 114 EUR InStock
TCIAA0408-25ML
3-Aminopropionitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
3-Aminopropionitrile


Formule: C₃H₆N₂
MW: 70,10 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014820
Numéro CAS: 151-18-8
EINECS: 205-786-0
ONU: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,00469
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e09e417b369645665c04b2e8da02565c1f4e8ab3&vid=e09e417b369645665c04b2e8da02565c1f4e8ab3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité